Learn More
Cole-Parmer™ Adapters and Clamps for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Código de producto. 15340522 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazaderas para molienda de pulpa
Adaptador de abrazadera para viales
Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
Adaptador para varias muestras
Admite:
4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas)
Adaptadores de vial (04576-65 y 04576-66)
Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
15340522 Abrazaderas para molienda de pulpa Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86) cada uno
15390532 Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg) 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg) cada uno
12564236 Adaptador para varias muestras 7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas) cada uno
15300542 Adaptador de abrazadera para viales Adaptadores de vial (04576-65 y 04576-66) 1 PCS
4 options
Código de producto. 15340522
Marca: Cole-Parmer™ 8015SSP
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use adapters to run multiple samples or to hold vial securely in place during grinding.
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Tipo de producto Abrazaderas para molienda de pulpa
Para utilizar con (aplicación) Ideal for High Throughput Applications That Involve Processing Multiple Smaller Samples
Admite Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86)