Learn More
Cole-Parmer™ Adapters and Clamps for High-Energy Mixer/Mill™ Grinders
Código de producto. 12564236 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazaderas para molienda de pulpa
Adaptador de abrazadera para viales
Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
Adaptador para varias muestras
Admite:
4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg)
7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas)
Adaptadores de vial (04576-65 y 04576-66)
Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86)
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Admite unitSize
12564236 Adaptador para varias muestras 7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas) cada uno
15390532 Adaptador de muestras múltiples, admite 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg) 4 viales de 1,9 cm (0,75 pulg) cada uno
15340522 Abrazaderas para molienda de pulpa Set de viales de molienda de cerámica de alúmina (41005-86) cada uno
15300542 Adaptador de abrazadera para viales Adaptadores de vial (04576-65 y 04576-66) 1 PCS
4 options
Código de producto. 12564236
Marca: Cole-Parmer™ 8010
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Use adapters to run multiple samples or to hold vial securely in place during grinding.
Accesorios disponibles:
  • Bolas de molienda y viales en materiales y tamaños variados
  • Juegos de bolas de molienda
  • Juegos de viales con vial y bola(s) de molienda
  • Adaptadores y abrazaderas
Especificaciones
Tipo de producto Adaptador para varias muestras
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de alto rendimiento que implican el procesamiento de múltiples muestras más pequeñas
Para utilizar con (equipo) Mixer o Mill 8000 D y 8000 M
Admite 7 Viales de 1,27 cm (0,5 pulgadas)