Learn More
Agilent BioTek Lector de absorbancia 800TS
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17217799 Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Filtros:
340, 405, 450, 490, 630 nm
405, 450, 490, 630 nm
Incluye:
Placas Terasaki de 6 a 384 pocillos; de 400 a 750 nm
Placas de 6 a 96 pocillos; de 340 a 750 nm; agitación; incubación
Placas de 6 a 96 pocillos; de 400 a 750 nm; agitación
Placas de 6 a 96 pocillos; de 400 a 750 nm; agitación; incubación
Placas de 6 a 96 pocillos; de 340 a 750 nm; agitación
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17217799
Marca: Agilent BioTek 800TSSN
Para medir la absorbancia en ensayos basados en microplacas.
El lector de absorbancia BioTek 800 TS es un lector de microplacas asequible y de alta calidad para ensayos en formatos de 6 a 384 pocillos. Las aplicaciones incluyen ELISA, cuantificación de proteínas, cinética enzimática y ensayos basados en células
La pantalla táctil en color proporciona una interfaz de usuario visual, lo que hace que la programación sea rápida e intuitiva. El software Gen5 ofrece una mayor funcionalidad y análisis de datos. El 800 TS se asocia con el lavador 50 TS, lo que convierte en un sistema compacto, versátil y asequible para automatizar muchos flujos de trabajo de aplicaciones.
Garantía
12 meses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Lector de microplacas
Tipo de detector Fotodiodo
Interfaz USB tipo B, USB tipo A
Fuente de luz Lámpara halógena de tungsteno
Reading Options Barrido de punto final, cinético y de área de pocillos
Agitación Lineal (excepto configuraciones de NB)
Software Type Software de análisis de datos Gen5, Gen5 Secure para el cumplimiento de la parte 11 de 21 CFR (opcional)
Ancho de banda 10 nm
Certificaciones/conformidad Marcado CE y TUV. Conformidad con la directiva RoHS.
Filtros 405, 450, 490, 630 nm
Para utilizar con (aplicación) Medición de la absorbancia en ensayos basados en microplacas.
Incluye Placas de 6 a 96 pocillos; de 400 a 750 nm; agitación
Modelo 800TS
Tensión 100/240 V
Intervalo de longitud de onda De 400 nm a 750 nm
Peso (imperial) 18,5 lb
Peso (métrico) 8 kg