Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 800, terminación RN
Código de producto. 10495621
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Calibre de aguja:
22s G
26s G
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja unitSize
10495621 250 μl 22s G cada uno
10444471 25 μl 22s G cada uno
10590042 100 μl 22s G cada uno
10169980 10 μl 26s G 1 PCS
10156370 5 μl 26s G cada uno
10707781 50 μl 22s G cada uno
6 options
Código de producto. 10495621
Marca: Hamilton™ 84861
Attached to the flange of the 700 series syringe is a blue Syringe Holder that provides a spot to hold the syringe that will not heat up the barrel causing dispense inaccuracies. Additionally it provides support to small volume plungers that are prone to bending during injection. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 250 μL.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 250 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja
  • El soporte de la jeringa está fijado a la brida, lo que impide que el cilindro se caliente, y proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,09 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0059 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,0283 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar líquido y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud, recomendada para la penetración de septos
Incluye Soporte extraíble azul de jeringa
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 825
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 250 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble