Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo para PCR con 8 tiras de 8 pocillos
Código de producto. 15195233 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
8 tiras para PCR de 8 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Capacidad unitSize
15195233 8 tiras para PCR de 8 pocillos 1 set
1 options
Código de producto. 15195233
Marca: Thermo Scientific™ 75005720
Compatibilidad con protocolos de microvolúmenes, como la preparación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con el rotor de centrífuga para PCR con 8 tiras de 8 pocillos, y capacidad para centrifugar hasta 14.800 rpm/16.800 x g.
Compatibilidad con protocolos de microvolúmenes, como la preparación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con el rotor de ángulo fijo Thermo Scientific™ para PCR con 8 tiras de 8 pocillos. Con capacidad para centrifugar hasta 15.000 rpm/17.860 x g para sus necesidades de procesamiento de PCR.
Compatibilidad con protocolos de microvolúmenes, como la preparación de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo cual se completa con nuestras innovadoras tecnologías Thermo Scientific.
Intercambio de rotores seguro accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece: 
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
    • Sin necesidad de utilizar herramientas
    • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Tapa de rotor de biocontención certificada† que permite la manipulación con guantes y con una sola mano. 
Información para pedidos:
La tapa de biocontención de repuesto (75005730) y las juntas tóricas de repuesto (75005726) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor de ángulo fijo para PCR con 8 tiras de 8 pocillos
Tipo Rotor de ángulo fijo
Capacidad 8 tiras para PCR de 8 pocillos
RCF máx. 17.860 x g
Vel. máx 15.000 rpm
Radio (métrico) 71 mm
Factor K 553
Para utilizar con (equipo) Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Ángulo 45 °
Biocontainment Sí
† Biocontención certificada por Public Health England, Porton Down (Reino Unido)