Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo hermético con sellado individual de 8 x 50 ml
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad:
8 x 50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Centrifugue ocho tubos cónicos en recipientes herméticos con sellado individual usando el rotor de ángulo fijo hermético Thermo Scientific™ 8 x 50 ml.
Recipientes con sellado individual para muestras de alto riesgo, certificados por Public Health England, Porton Down, (Reino Unido).
Intercambio de rotores seguro y accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
- Sencilla instalación y extracción del rotor
- Sin necesidad de utilizar herramientas
- Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
- Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
- Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor de ángulo fijo, hermético, sellado individualmente de 8 x 50 ml |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 8 x 50 mL |
| RCF máx. | 6.755 x g |
| Vel. máx | 6.500 rpm |
| Radio (métrico) | 143 mm |
| Longitud máx. del tubo | 116 mm |
| Diámetro máx. del tubo | 29,5 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 y SL 16 |
| Ángulo | 25° |