Learn More
8-Octanolactama, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024266
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11428557 5 g 5 g
11438557 25 g 25 g
11448557 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11428557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18621.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 935-30-8 | C8H15NO | 141.214 g/mol
2-Azacyclononanone has been used as an internal standard liquid chromatography-ultraviolet detection method for the determination of caprolactam in the aqueous food stimulant 3% acetic acid (w/v).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-azaciclononanona se ha utilizado como método de detección estándar interno ultravioleta de cromatografía líquida para la determinación de caprolactama en el estimulante acuoso de alimentos al 3 % de ácido acético (p/v).
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 935-30-8
Fórmula molecular C8H15NO
Peso molecular (g/mol) 141.214
Número MDL MFCD00003273
Clave InChI YDLSUFFXJYEVHW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-azacyclononanone, caprylolactam, capryllactam, azacyclononan-2-one, 8-octanelactam, 8-aminooctanoic acid lactam, 2-perhydroazoninone, 2h-azonin-2-one, octahydro, cyclooctanone lactam, octamethylenimine, 2-oxo
PubChem CID 13632
Nombre IUPAC Azonan-2-ona
SMILES C1CCCC(=O)NCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Octanolactam
Punto de fusión 72°C to 75°C
Cantidad 5 g
Beilstein 109775
Información de solubilidad Soluble in methanol (almost transparency).
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.21
Porcentaje de pureza 98%