Learn More
monohidrato de sulfato de 8-hidroxiquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10533121 500 g Frasco de vidrio 500 g
10665002 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10237113 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10533121
Marca: Thermo Scientific Acros 148455000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 207386-91-2 | 0·5 H2O | 203.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207386-91-2
Fórmula molecular 0·5 H2O
Peso molecular (g/mol) 203.2
Número MDL MFCD00149610
Clave InChI BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-quinolinol hemisulfate, 8-quinolinol hemisulfate hemihydrate, 8-hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate, quinolin-8-ol; sulfuric acid; hydrate, quinolin-8-ol sulfate hydrate 2:1:1, 8-hydroxyquinoline sulfate, 8-quinolinol sulfate 2:1 monohydrate, 8-quinolinol, sulfate, hydrate 2:1:1, 8-quinolinol hemisulfate salt hemihydrate, pestanal r , analytical standard
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 182.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Índice Merck 14, 4843
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o aconglomerados
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Hydroxyquinoline sulfate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.