Learn More
8-Hidroxiquinaldina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-147466 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657272 25 g Frasco de vidrio 25 g
10112300 500 g Frasco de vidrio 500 g
2 options
Código de producto. 10657272
Marca: Thermo Scientific Acros 121870250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 826-81-3 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 826-81-3
Fórmula molecular C10H9NO
Peso molecular (g/mol) 159.19
Número MDL MFCD00006765
Clave InChI NBYLBWHHTUWMER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-hydroxyquinaldine, 2-methyl-8-hydroxyquinoline, 2-methyl-8-quinolinol, 8-quinolinol, 2-methyl, 2-methyloxine, 8-hydroxy-2-methylquinoline, hydroxyquinaldine, 8-hydroxyqinaldine, 2-methyl-quinolin-8-ol, 2-methyl 8-quinolonol
PubChem CID 13224
Nombre IUPAC 2-metilquinolin-8-ol
SMILES CC1=NC2=C(C=CC=C2O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Hydroxyquinaldine
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 74°C
Color Beige a marrón
Punto de ebullición 267°C
Temperatura de inflamación 139°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 21, 106
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino