Learn More
Ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónicom 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10784183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
10784183 10 g 10 g
10011664 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 10784183
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Maybridge BTB06262EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 145-74-4
Fórmula molecular C10H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 242.673
Número MDL MFCD00052379
Clave InChI OPFNCYFEIBUZHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloronaphthalene-1-sulphonic acid, 8-chloro-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthalenesulfonicacid, 8-chloro, sodium 8-chloronaphthalene-1-sulphonate, maybridge1_001443, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-chloro
PubChem CID 67353
Nombre IUPAC ácido 8-cloronaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)S(=O)(=O)O)C(=CC=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-chloronaphthalene-1-sulfonic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.68
Porcentaje de pureza 97%