Learn More
8-Cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032826
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15418955 1 g 1 g
15428955 5 g 5 g
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15418955
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H34451.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 178488-36-3
Fórmula molecular C8H4ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 220.579
Número MDL MFCD06496224
Clave InChI BWSHPRLSCABXRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-chloro-6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine, chlorotrifluoromethylimidazopyridine, 8-chloro-6-trifluoromethyl-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 5260659
Nombre IUPAC 8-cloro-6-(trifluorometil)imidazo[1,2-a]piridina
SMILES C1=CN2C=C(C=C(C2=N1)Cl)C(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 8-Chloro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Punto de fusión 100°C to 103°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.58
Porcentaje de pureza 97%