Learn More
Thermo Scientific™ Descapsulador para tapones de rosca de 8 canales
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4531009
Change view
Click to view available options
Tipo:
Dispositivo de colocación/retirada de tapones
Para utilizar con (equipo):
Dispositivo de colocación/retirada de tapones
Tubos de estilo Matrix
Tubos de estilo Nunc
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) unitSize
10569818 Dispositivo de colocación/retirada de tapones Tubos de estilo Matrix cada uno
11302440 Dispositivo de colocación/retirada de tapones Tubos de estilo Nunc cada uno
15142539 Dispositivo de colocación/retirada de tapones Dispositivo de colocación/retirada de tapones cada uno
3 options
Código de producto. 10569818
Marca: Thermo Scientific™ 4105MAT
Procese una gradilla completa de tubos con tapa de rosca en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual
Procese una gradilla completa de tubos Thermo Scientific™ Matrix™ o Thermo Scientific™ Nunc™ en menos de un minuto con este dispositivo de colocación y retirada de tapones ergonómico y manual. El dispositivo de colocación y retirada de tapones de rosca de 8 canales Thermo Scientific™ está diseñado para tubos con tapón al par óptimo para mantener la integridad de las muestras y evitar la pérdida de muestras durante el almacenamiento. El dispositivo de colocación y retirada para tapones de rosca de 8 canales es un complemento muy práctico al procesamiento de sobremesa de tubos de almacenamiento con rosca.
Características:
  • Mejora el rendimiento del procesamiento de procesos manuales con la colocación y retirada de tapones automatizada de tubos en columnas en solo cuatro segundos
  • Garantiza la reproducibilidad mediante la colocación de tapones en todos los tubos en el par de torsión óptimo especificado para el tubo
  • Permite a cualquier persona del laboratorio colocar o retirar tapones en tubos con un diseño ligero, sencillo de usar y ergonómico.
  • El soporte permite un fácil almacenamiento de los tapones retirados durante las fases de procesamiento de las muestras
  • Prácticamente siempre disponible para su uso con una batería de larga duración y con un tiempo de recarga rápido 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tubos de almacenamiento compatibles Tubos de estilo Matrix
Formato de destapado 8 canales
Descripción Dispositivo manual de colocación/retirada de tapones de rosca de 8 canales con soporte para tubos de estilo Matrix
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,87 x 3,76 x 2 pulg (25,1 x 9,5 x 5 cm)
Requisitos eléctricos De 110 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Altura (imperial) 2 in
Altura (métrico) 5 cm
Longitud (imperial) 9,87 in
Longitud (métrico) 25,1 cm
Peso neto (imperial) 0,97 lb
Peso neto (métrico) 0,44 kg
N.º por caja 1
N.° por paquete 1
Funcionamiento Operación manual mediante conmutador
Tiempo de recarga 90 min
Tensión 110/240 V
Anchura (imperial) 3,76 in
Anchura (métrico) 9,5 cm
duración de batería 20 gradillas como mínimo, tapado y destapado
Tipo Dispositivo de colocación/retirada de tapones
Para utilizar con (equipo) Tubos de estilo Matrix
Frecuencia 50/60 Hz
Velocidad 4 s en tapar/destapar 8 tubos
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.