Learn More
Integra Biosciences™ Adaptador de 8 canales
Código de producto. p-8010692
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión para puntas de agarre
Adaptador de acero inoxidable de 8 canales, 40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
10023451 Adaptador de acero inoxidable de 8 canales, 40 mm cada uno
12603275 Adaptador de 8 canales con mecanismo de expulsión para puntas de agarre cada uno
2 options
Código de producto. 10023451
Marca: Integra Biosciences™ 155503
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos adaptadores con herramientas de aspiración VACUBOY. Los adaptadores de 8 canales Integra Biosciences™ utilizados con las herramientas de aspiración VACUBOY convierten cualquier fuente de vacío en un sencillo sistema de aspiración.
  • Adaptador de aspiración de acero inoxidable de 8 canales
  • Esterilizables con llama para máxima seguridad
  • Encajan en una gran variedad de tubos, matraces, frascos, etc.
  • Aceptan plazas de 12 a 96 pocillos
Se puede utilizar con sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Tipo Adaptador de acero inoxidable de 8 canales, 40 mm
Para utilizar con (equipo) Herramientas de aspiración VACUBOY