Learn More
Applied Biosystems™ 3500 Genetic Analyzer 8-Capillary Array, 36 cm
Código de producto. 16355322 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 matriz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 16355322
Marca: Applied Biosystems™ 4404683
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleva integrada una etiqueta de identificación por radiofrecuencia en el bastidor para rastrear información crítica del procesamiento, que posteriormente se notifica en el panel de control del software.
Los capilares sin revestimiento interno se suministran en conjuntos premontados de 8 capilares por matriz, con un bastidor incorporado para facilitar la instalación.
Información de órdenes
Cada uno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud del capilar 36 cm
Contenido y almacenamiento Almacenar esta matriz a temperatura ambiente. Para obtener más información sobre cómo almacenar la matriz de capilares dentro y fuera del instrumento, consulte la Guía del usuario del analizador genético Applied Biosystems 3500/3500xL.
Descripción Analizador genético 3500, matriz de 8 capilares, capilar de 36 cm, capilares sin revestimiento interno, para su uso con analizador genético 3500, temperatura de almacenamiento de 15 a 30 °C
Para utilizar con (aplicación) Identificación humana, secuenciación, análisis de fragmentos
Para utilizar con (equipo) Analizador genético 3500
Longitud (métrico) 36 cm (capilar)
Tipo de producto Matriz de 8 capilares para analizador genético
Cantidad 1 matriz
Condiciones de envío Temperatura ambiente