Learn More
Ácido 8-bromooctanoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11437256 10 g 10 g
11447256 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11437256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17696-11-6 | C8H15BrO2 | 223.11 g/mol
8-Bromooctanoic acid is used in the synthesis of 8-(N-Methyl-4,4'-bipyridinyl)- octanoic acid. 8-Mercaptooctanoic acid was prepared from 8-bromooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 8-bromooctanoico se utiliza en la síntesis de ácido octanoico 8-(N-metil-4,4′-bipiridinil). El ácido 8-mercaptooctanoico se preparaba a partir de ácido 8-bromooctanoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de la humedad, los agentes oxidantes y las bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17696-11-6
Fórmula molecular C8H15BrO2
Peso molecular (g/mol) 223.11
Número MDL MFCD00004430
Clave InChI BKJFDZSBZWHRNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromocaprylic acid, 8-bromo octanoic acid, octanoic acid, 8-bromo, 8-bromo-n-octanoic acid, omega-bromocaprylic acid, 8-bromo-octanoic acid, octanoicacid, 8-bromo, acmc-1bo24, 8-bromooctanoic acid, ksc180g8h
PubChem CID 548275
Nombre IUPAC ácido 8-bromooctanoico
SMILES C(CCCC(=O)O)CCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromooctanoic acid
Punto de fusión 37°C to 41°C
Punto de ebullición 147°C to 150°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal BrCH2(CH2)6CO2H
Cantidad 10 g
Número UN UN1759
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.11
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 8-Bromooctanoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: 8-Bromooctanoic acid