Learn More
8-Bromo-cAMP sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. p-200096552
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16465816 100 mg 100 miligramos
16455088 10 mg 10 miligramos
16447807 5 mg 5 miligramos
16413296 25 mg 25 miligramos
16411327 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16465816
Marca: Medchem Express HY12306
MedChemExpress 8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-cAMP sodium salt
CAS 76939-46-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10BrN5NaO6P
Cantidad 100 mg
Sinónimo 8-Br-Camp sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (581.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NC2=C(N=CN=C2N)N1[C@H](O[C@@](CO3)([H])[C@@]4([H])OP3(O[Na])=O)[C@@H]4O
Peso molecular (g/mol) 430.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease