missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

8-Bromo-cAMP sodium salt, MedChemExpress

Código de producto. 16411327
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16411327 50 mg 50 miligramos
16465816 100 mg 100 miligramos
16455088 10 mg 10 miligramos
16447807 5 mg 5 miligramos
16413296 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16411327

Marca: Medchem Express HY12306

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).

8-Bromo-cAMP sodium salt (8-Br-Camp sodium salt), a cyclic AMP analog, is an activator of cyclic AMP-dependent protein kinase (PKA).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 8-Bromo-cAMP sodium salt
CAS 76939-46-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10BrN5NaO6P
Cantidad 50 mg
Sinónimo 8-Br-Camp sodium salt
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (581.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (232.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=NC2=C(N=CN=C2N)N1[C@H](O[C@@](CO3)([H])[C@@]4([H])OP3(O[Na])=O)[C@@H]4O
Peso molecular (g/mol) 430.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.08
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.