missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies 8-Bromo-cAMP
Descripción
- 8-Bromo-cAMP is a membrane-permeable cAMP derivative
- It can activate cAMP-dependent protein kinase, with long-acting effects due to its resistance to cAMP phosphodiesterase (Schwede et al.) It can be used to study calcium-mediated pathways (IC50 = 0.84 mM; Xaus et al.) REPROGRAMMING
- Improves the reprogramming efficiency of human neonatal foreskin fibroblast (HFF1) cells, in combination with vaLproic acid (Wang & Adjaye)
- Inhibits M-CSF-dependent proliferation of macrophages (Xaus et al.)
- Protects neutrophils against TNF-α-induced apoptosis (Krakstad)
- Induces a proliferative response in an IL-3-dependent leukemic cell line (Barge et al.)
- Induces membrane depolarization in pancreatic cancer cell lines (Sorio et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 23583-48-4 |
| Sinónimo | 8-BrcAMP; 8-Bromoadenosine 3',5'-cyclic monophosphate; NSC 171719 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C10H11BrN5O6P |
| Pureza | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?