Learn More
8-Bromo-1-octeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7056081
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15442209
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64830.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2695-48-9 | C8H15Br | 191.112 g/mol
8-Bromo-1-octene has been used in preparation of polymerizable ligand, required for the synthesis of quantum dot-labeled polymer beads. Grignard reagent derived from 8-bromo-1-octene has been used in the synthesis of (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hydroxy-9-decenyl]-2-pentyltetrahydro-3-furanol. It has been used as building block in natural product synthesis. Also used for the synthesis of more complex pharmaceutical compounds, such as Dithienogermole (DTG) derivatives with varying alkyl chain lengths and pendant functionalities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 8-bromo-1-octeno se ha utilizado en la preparación de ligandos polimerizable, necesarios para la síntesis de gránulos de polímero eiquetados con puntos cuánticos. El reactivo de Grignard derivado del 8-bromo-1-octeno se ha utilizado en la síntesis de (2S,3S,5R)-5-[(1R)-1-hidroxi-9-decenilo]-2-pentiltetrahidro-3-furanol. También se ha usado como compuesto básico en la síntesis de productos naturales. Además, se utiliza para la síntesis de compuestos farmacéuticos más complejos, como los derivados del ditienogermol (DTG) con cadena de alquilos de longitudes variables y funcionalidad lateral.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2695-48-9
Fórmula molecular C8H15Br
Peso molecular (g/mol) 191.112
Número MDL MFCD00000275
Clave InChI SNMOMUYLFLGQQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 8-bromo-1-octene, 1-octene, 8-bromo, 7-octenyl bromide, 8-bromooctene, 8-azaquanine, bromo-8 octene-1, 8-bromo-oct-1-ene, acmc-1cmcf, oct-7-en-1-yl bromide
PubChem CID 75907
Nombre IUPAC 8-bromooct-1-eno
SMILES C=CCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Bromo-1-octene
Densidad 1.139 g/mL
Punto de ebullición 92°C (24 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Fórmula lineal Br(CH2)6CH=CH2
Índice de refracción 1.467
Cantidad 1 g
Beilstein 2234481
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido