Learn More
Ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308566
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11308566 25 g 25 g
11318566 100 g 100 g
11328566 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11308566
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L17616.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 82-75-7 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82-75-7
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.246
Número MDL MFCD00035730
Clave InChI CYJJLCDCWVZEDZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peri acid, 8-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-8-sulfonic acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 8-amino, 8-aminonaphthalene-1-sulphonic acid, naphthylaminemonosulfonic acid s, 1-amino-8-naphthalene sulfonate, 1-aminonaphthalene-8-sulfonic acid, schollkopf's acid van, schollkopf's acid
PubChem CID 6722
Nombre IUPAC ácido 8-aminonaftaleno-1-sulfónico
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 983230
Índice Merck 14,6405
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 98%