Learn More
Ácido 8-amino-1-naftol-3,6-disulfónico, monohidrato de sal monosódica, 80 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761704 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10761704 100 g Frasco de plástico 100 GR
10780282 5 g Frasco de vidrio 5 g
10218803 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10761704 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 400841000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5460-09-3 | C10H8NNaO7S2·H2O | 359.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5460-09-3
Fórmula molecular C10H8NNaO7S2·H2O
Peso molecular (g/mol) 359.32
Número MDL MFCD00150460
Clave InChI QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 8-Amino-1-naphthol-3, 6-disulfonic acid, monosodium salt monohydrate
% mín. CAS 75.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Pérdida por secado 4 % to 6 % (1 g, 150°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 75% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Sinónimo piperonyl isobutyrate, unii-y8hbr1acya, y8hbr1acya, piperonyl 2-methylpropanoate, heliotropyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid piperonyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl ester, 1,3-benzodioxol-5-ylmethyl isobutyrate, 3,4-methylenedioxybenzyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid 3,4-methylenedioxybenzyl ester
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
SMILES [Na+].NC1=C2C(O)=CC(=CC2=CC(=C1)S(O)(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ilmetil 2-metilpropanoato
PubChem CID 62580
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.32
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Forma física Polvo