Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barra de agitación magnética octogonal Spinbar
Código de producto. 15368944 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
38 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15368944
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371090019
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integrado son la forma más utilizada.
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
  • El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Color Rojo
Diámetro (imperial) 0,31 in
Longitud (imperial) 1,5 in
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 38 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 1 unidad
Forma Octogonal
Tipo Barra de agitación