Learn More
Agilent BioTek Colectores de 8 y 12 canales para lavador de tiras de microplacas ELx50
Tienda Agilent BioTek Productos
Click to view available options
Tipo:
Colector de 12 canales
Colector de 8 canales
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para usar con el lavador de tiras de microplacas ELx50
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Colector de 8 canales |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de tiras de microplacas ELx 50 |