Learn More
Brady™ 7990 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Descripción
Color ribbon with good solvent, smear and high heat resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 230 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Mostrar más |