Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 m
300 m
74 m
Anchura (métrico):
60 mm
90 mm
110 mm
114 mm
170 mm
Diámetro (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Descripción
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
| Material | Resina |
| Longitud (imperial) | 243 ft. |
| Anchura (imperial) | 4,3 in |
| Longitud (métrico) | 74 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Mostrar más |