Learn More
Brady™ 7961 Series Thermal Transfer Printer Ribbon
Código de producto. 11568724
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 m
300 m
74 m
Anchura (métrico):
60 mm
90 mm
110 mm
114 mm
170 mm
Diámetro (métrico):
12,7 mm
25,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
11568724 300 m 170 mm 25,4 mm cada uno
15678668 74 m 110 mm 12,7 mm 1 rollo
11573175 110 m 110 mm 25,4 mm cada uno
11538724 300 m 60 mm 25,4 mm cada uno
11528724 300 m 90 mm 25,4 mm cada uno
11548724 300 m 110 mm 25,4 mm cada uno
11558724 300 m 114 mm 25,4 mm cada uno
7 options
Código de producto. 11568724
Marca: Brady™ 236016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal transfer ribbon with excellent scratch and good chemical resistance.
When printed on the appropriate Brady™ label, this ribbon gives excellent scratch and good chemical resistance.
Especificaciones
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer
Material Resina
Longitud (imperial) 984 ft.
Anchura (imperial) 6.7 in.
Longitud (métrico) 300 m
Anchura (métrico) 170 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25,4 mm
Formato Open-core Ribbon
Certificaciones/conformidad 2011/65/EU y 2015/863
Alternate Part Number R7961-170X300/O