Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7960
7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, when printed on the appropriate Brady label, gives good solvent resistance, lower for alcohol, high print quality and excellent smear resistance.
25.20€ - 79.10€
Especificaciones
Tipo de producto | Printer Ribbon |
---|---|
Color | Black |
Para utilizar con (equipo) | BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer |
Longitud (imperial) | 76.6 yd. |
Longitud (métrico) | 70 m |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11880855
|
Brady™
804469 |
70 m x 110 mm |
79.10€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12792427
|
Brady™
804470 |
70 m x 35 mm |
25.20€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11558824
|
Brady™
804471 |
70 m x 65 mm |
46.75€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cintas de impresoras
-
Especificaciones
Printer Ribbon | |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
70 m | |
Black 7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon | |
1 Ea. |
Black | |
76.6 yd. | |
12.7 mm I.D. | |
Ink side out |