Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7960
Descripción
- Cintas de impresoras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresora |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™11™, BBP12 Label Printer |
| Longitud (imperial) | 76.6 yd. |
| Anchura (imperial) | 1.38 in. |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 70 m x 35 mm |
| Descripción | Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7960 |
| Mostrar más |