Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7960
Código de producto. 11880855
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11880855 70 m x 110 mm cada uno
12792427 70 m x 35 mm cada uno
11558824 70 m x 65 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11880855
Marca: Brady™ 804469
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, when printed on the appropriate Brady label, gives good solvent resistance, lower for alcohol, high print quality and excellent smear resistance.
  • Cintas de impresoras
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) Impresora BBP™11™, BBP12 Label Printer
Longitud (imperial) 76.6 yd.
Anchura (imperial) 4.33 in.
Longitud (métrico) 70 m
Anchura (métrico) 85 mm
Diámetro (métrico) 12,7 mm de diámetro interior
Dimensiones (L x An) 70 m x 110 mm
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7960
Caras imprimibles Lado de tinta fuera
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number R7960-110X70/O