Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7960
Código de producto. 11558824
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
70 m x 110 mm
70 m x 35 mm
70 m x 65 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
11558824 70 m x 65 mm cada uno
11880855 70 m x 110 mm cada uno
12792427 70 m x 35 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11558824
Marca: Brady™ 804471
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
7960 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, when printed on the appropriate Brady label, gives good solvent resistance, lower for alcohol, high print quality and excellent smear resistance.
  • Cintas de impresoras
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresora
Color Negro
Para utilizar con (equipo) BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer
Longitud (imperial) 76.6 yd.
Anchura (imperial) 2.56 in.
Longitud (métrico) 70 m
Anchura (métrico) 65 mm
Diámetro (métrico) 12.7 mm I.D.
Dimensiones (L x An) 70 m x 65 mm
Descripción Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 7960
Caras imprimibles Ink side out
Cantidad 1 Ea.
Alternate Part Number R7960-65X70/O