Learn More
Brady™ Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
Descripción
Cintas de impresoras de transferencia térmica de la serie 7950
- Calidad de impresión muy nítida
- Lado de tinta de la cinta hacia fuera
- Formulación de cinta de parafina/resina
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta de impresión de transferencia térmica |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BBP™11™ |
| Longitud (métrico) | 70 m |
| Anchura (métrico) | 110 mm |
| Diámetro (métrico) | 12,7 mm de diámetro interior |
| Dimensiones (L x An) | 70 m x 110 mm |
| Descripción | Cinta de transferencia térmica azul serie 7950 |
| Caras imprimibles | Lado de tinta fuera |
| Cantidad | 1 unidad |
| Mostrar más |