Learn More
Applied Biosystems™ Kit ARNasa P de verificación de instrumentos de matriz de baja densidad 7900HT TaqMan™
Código de producto. 10005414 Tienda Applied Biosystems Productos
Código de producto. 10005414
Marca: Applied Biosystems™ 4351468
Se utiliza para validar el rendimiento de los sistemas de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7900HT Fast con la actualización de bloques de matriz de baja densidad TaqMan™.
El kit de verificación de instrumentos de matriz de baja densidad 7900HT TaqMan™ contiene una matriz de baja densidad TaqMan™ vacía y 8 viales de reactivos de detección de ARNasa P para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano de la ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la moiedad del ARN de la enzima ARNasa P. Cada vial contiene reactivos premezclados (1X mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, cebadores de ARNasa P y sonda de etiquetado con colorante FAM™) y la plantilla. El kit ARNasa P de verificación de instrumentos de matriz de baja densidad 7900HT TaqMan™ debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene una matriz de baja densidad TaqMan™ vacía y ocho viales de reactivos de detección de ARNasa P.
Para utilizar con (equipo) Sistema 7900HT
Tipo de producto Kit de calibración espectral
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (qPCR)
Descripción Detección fluorescente
Cantidad 1 Kit
Tipo de calibración Placa de verificación de instrumentos, calibración ARNasa P