Descripción
The interchangeable 96- and 384-well block capability combined with the optional Automation Accessory offer unmatched flexibility. These features make the 7900HT system ideally suited to meet the high-throughput requirements of today’s drug discovery process. Key applications include gene expression quantitation and the detection of single nucleotide polymorphisms (SNPs) using the fluorogenic 5' nuclease assay.The 7900HT Fast Real-Time PCR System is the only real-time quantitative PCR system that combines 96- and 384-well plate compatibility and the TaqMan™ Low Density Array with fully automated robotic loading-and now also offers optional Fast real-time PCR capability.
4331405, bloque de 96 pocillos
Fácil de utilizar y proporciona discriminación exacta de la señal de fluorescencia de colorantes individuales en la mezcla de reacción
4331406, bloque de 384 pocillos
Incluye el patrón de colorante Referencia pasiva I para la normalización de la señal en todas las reacciones en tiempo real y de punto final
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7900HT |
| Tipo de producto | Kit de actualización de bloques |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (qPCR), perfiles de expresión génica por PCR en tiempo real |
| Descripción | Kit de 384 pocillos |
| Cantidad | 1 Kit |