Learn More
Applied Biosystems™ Kit de calibración espectral del sistema 7900HT Fast de 96 pocillos
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este sencillo kit le permite establecer el espectro de colorantes puros y los valores de varios componentes para los colorantes FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™, y VIC™ en el sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast. El kit de calibración espectral de 96 pocillos Applied Biosystems™ 7900 HT Fast contiene tres placas ópticas de termociclado Fast de 96 pocillos: una placa de fondo precargada y sellada y dos precargadas y selladas con ocho patrones de colorante independientes.Dedique tiempo a investigar y no a calibrar instrumentosLas placas de reacción óptica de 96 pocillos precargadas y fáciles de usar permiten realizar una calibración rápida y sencilla del sistema de PCR en tiempo real 7900HT Fast. Inserte las placas de reacción durante la instalación del sistema y el sistema recopilará la información espectral del patrón de tinte. A continuación, el algoritmo de la aplicación del sistema usa la información de calibración para garantizar la precisión de los análisis de datos.
Información de órdenes
Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene una placa de fondo y dos placas de calibración espectral (patrones de colorante FAM™, JOE™, NED™, ROX™, SYBR™ Green, TAMRA™, TET™ y VIC™). Almacenar de -15 a 25 °C. (Este producto es sensible a la luz.) Fecha de caducidad: 12 meses a partir de la fecha de entrega. |
| Tinte calibrado | FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, TMR (tetrametilrodamina), VIC, SYBR™ Green |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7900HT Fast |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Kit de calibración espectral |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 kit |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |