Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso y sin polvo 7585
Código de producto. 16203172
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
16203172 Pequeño paquete de 50
16283162 L paquete de 50
16213172 XL paquete de 50
16223172 2XL paquete de 50
4 options
Código de producto. 16203172
Marca: SHOWA™ 758507S
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guantes de protección química de un solo uso, altamente resistentes, con un puño largo y a prueba de la penetración de productos químicos.
  • Este guante más grueso proporciona una mayor resistencia a los productos químicos 
  • Puño largo para mayor protección
  • Evita el riesgo de sufrir alergias al látex de tipo I y IV
  • Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
  • Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
  • Sin plastificantes, polvo ni silicona
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011
AQL 0.65
Color azul cobalto
Desechables Sí
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,20 mm
Estilo de dedo Con textura
Modelo 7585S
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Tamaño del puerto (métrico) 30 cm