Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso, sin aceleradores ni polvo 7570
Descripción
- Color verde muy visible; más seguro en condiciones de iluminación insuficiente
- Evita el riesgo de sufrir alergias al látex de tipo I y IV
- Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
- Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
- Sin plastificantes, polvo ni silicona
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011 |
| AQL | 1.5 |
| Color | Alta viscosidad, ecológico |
| Desechables | Sí |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | XS |
| Esterilidad | No estéril |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?