missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso, sin aceleradores ni polvo 7570
Descripción
- Color verde muy visible; más seguro en condiciones de iluminación insuficiente
- Evita el riesgo de sufrir alergias al látex de tipo I y IV
- Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
- Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
- Sin plastificantes, polvo ni silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011 |
| AQL | 1.5 |
| Color | Alta viscosidad, ecológico |
| Desechables | Sí |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | L |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?