missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso, sin aceleradores ni polvo 7570

Código de producto. 15820402
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15820402 XL paquete de 100
15819552 XS paquete de 100
15829552 Pequeño paquete de 100
15849552 L paquete de 100
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15820402

Marca: SHOWA™ 757010XL

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Solución óptima contra las alergias Tipo IV: sin accelerantes! Muy visible y sin silicona! Alta resistencia a la rotura!

  • Color verde muy visible; más seguro en condiciones de iluminación insuficiente
  • Evita el riesgo de sufrir alergias al látex de tipo I y IV
  • Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
  • Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
  • Sin plastificantes, polvo ni silicona

Especificaciones

Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011
AQL 1.5
Color Hi-vis Green
Desechables Sí
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,10 mm
Estilo de dedo Con textura
Modelo 7570XL
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Tamaño del puerto (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.