Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso, sin aceleradores ni polvo 7570
Descripción
- Color verde muy visible; más seguro en condiciones de iluminación insuficiente
- Evita el riesgo de sufrir alergias al látex de tipo I y IV
- Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner
- Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
- Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
- Sin plastificantes, polvo ni silicona
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011 |
| AQL | 1.5 |
| Color | Alta viscosidad, ecológico |
| Desechables | Sí |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | XS |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |