Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo biodegradables 7502PF
Código de producto. p-8889009
Click to view available options
Tamaño:
2XL
L
M
Pequeño
XL
XS
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 200
Código de producto. 16495434
Marca: SHOWA™ 7502PF06XS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de nitrilo sin talco son biodegradables, incorporan la tecnología Eco Best Technology (EBT) y ofrecen una sensación de segunda piel para reducir la fatiga de las manos.
  • 100 % nitrilo biodegradable
  • La formulación sin acelerador protege la piel sensible
  • Sin látex
  • Formulación de bajo módulo para mejorar el ajuste y reducir la fatiga de la mano
  • Sin silicona, ambidiestros, no estériles
  • Cumplen con la norma 21 CFR/FDA para el contacto directo con alimentos
  • Ideal para aplicaciones de laboratorio, servicios alimentarios, agricultura y limpieza
  • Puño enrollado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con las normas ASTM D5511 y D5526, ASTM D5526
Chemotherapeutic Rated No
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
AQL 1,5
Color Azul
Desechables
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 2,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,06 mm
Tamaño XS
Grosor (imperial) 2,5 mil
Grosor (métrico) 0,06 mm
Modelo 7502PFXS
Serie 7502PF
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,13 cm