Learn More
Ratiolab™ Bolsas esterilizables en autoclave BIOHAZARD de 72 l
Click to view available options
Capacidad (métrico):
72 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 75
Descripción
- Fabricado con película de polipropileno muy resistente
- Con una amplia costura en la parte inferior
- Esterilizable en autoclave a 134 °C durante 20 minutos (la bolsa no debe estar completamente cerrada)
- El campo del parche indicador blanco rectangular se vuelve oscuro cuando se esteriliza en autoclave
- Con adhesivo BIOHAZARD y aviso de seguridad en inglés, alemán, francés y español
- Se suministran 75 en un paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 72 L |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de residuos peligrosos |
| Incluye | Parche indicador |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 75/paq. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 700 x 1100 x 0,050 mm |