Learn More
Hamilton™ Limpiador de jeringa serie 7000
Código de producto. 10047842
Change view
Click to view available options
Modelo:
120 V
240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
10047842 240 V cada uno
11590282 120 V cada uno
2 options
Código de producto. 10047842
Marca: Hamilton™ 76615
Diseñado para limpiar jeringas Microliter serie 7000 con calor
  • El calor elimina cualquier disolvente contaminante de la aguja evitando la contaminación cruzada
  • Se puede añadir una fuente de vacío para eliminar los residuos sospechosos
  • Las jeringas Microliter y Gastight también se pueden limpiar con el reostato de voltaje se añade para reducir la temperatura de la cámara
Especificaciones
Longitud (imperial) 6 pulg
Longitud (métrico) 15,24 cm
Tipo de producto Limpiador de jeringas
Modelo 240 V
Para utilizar con (equipo) Jeringas Microliter serie 7000 limpias