Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada de la serie 700
Descripción
Includes
una jeringa serializada de su elección y un certificado de calibración.
- Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
- El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
- Vida útil de la jeringa insuperable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Longitud (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Microliter |
| Presión máxima | 68,9 bar (1000 psig) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Número de punta de aguja | 3 |
| Mostrar más |