Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada de la serie 700
Descripción
- Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
- El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
- Vida útil de la jeringa insuperable
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,13 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,13 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,47 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Tipo de producto | Microliter |
| Presión máxima | 137,9 bar (2000 psig) |
| Mostrar más |