Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja cementada de la serie 700
Código de producto. 10569881
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
500 μl
Calibre de aguja:
22 G
26s G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja unitSize
10569881 25 μl 22 G cada uno
11528034 500 μl 22 G cada uno
10680812 10 μl 26s G cada uno
3 options
Código de producto. 10569881
Marca: Hamilton™ DS80465
Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes de 0,5 a 500 μl.
  • Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
  • El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
  • Vida útil de la jeringa insuperable
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Tipo de producto Jeringa
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 25 μl
Estilo de punta de aguja 3
Tipo de conexión Cementada