Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Custom Syringes
Descripción
- Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
- El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
- Vida útil de la jeringa insuperable
Información de órdenes
Se trata de un pedido personalizado.Consulte con su representante de ventas de Fisher antes de realizar el pedido.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | Calibre personalizado |
| Diámetro interior (métrico) | 1,46 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μl hasta 500 μl |
| Tipo de producto | Jeringa Microliter |
| Presión máxima | 137,9 bar (2000 psig) |
| Temperatura máxima | 50 °C |
| Modelo | 710 SN |
| Mostrar más |