Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Custom Syringes
Código de producto. 10743903
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10743903 100 μl cada uno
10664301 10 μl cada uno
10359514 250 μl cada uno
10579672 5 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10743903 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80608
Syringes for customized needles. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 up to 500μL.
  • Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
  • El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
  • Vida útil de la jeringa insuperable
Información de órdenes
Se trata de un pedido personalizado.Consulte con su representante de ventas de Fisher antes de realizar el pedido.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable
Calibre de aguja Calibre personalizado
Diámetro interior (métrico) 1,46 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μl hasta 500 μl
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 137,9 bar (2000 psig)
Temperatura máxima 50 °C
Modelo 710 SN
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) Longitud personalizada
Estilo de punta de aguja Personalizado
Tipo de conexión Aguja cementada especial