Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Custom Syringes
Código de producto. 10664301
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
100 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10664301 10 μl cada uno
10743903 100 μl cada uno
10359514 250 μl cada uno
10579672 5 μl cada uno
4 options
Código de producto. 10664301
Marca: Hamilton™ 80308
Syringes for customized needles. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 up to 500μL.
  • Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
  • El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
  • Vida útil de la jeringa insuperable
Información de órdenes
Se trata de un pedido personalizado.Consulte con su representante de ventas de Fisher antes de realizar el pedido.
Especificaciones
Material Borosilicate Glass
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Tipo de producto Jeringa
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 19,1 mm