Learn More
Hamilton™ 700 Series Cemented Needle Custom Syringes
Descripción
- Jeringa Hamilton™ original de ajuste manual
- El émbolo de acero inoxidable está fabricado para ajustarse al cilindro de vidrio con una tolerancia inferior a tres milésimas de milímetro
- Vida útil de la jeringa insuperable
Información de órdenes
Se trata de un pedido personalizado.Consulte con su representante de ventas de Fisher antes de realizar el pedido.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato, Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Tipo de conexión | Aguja cementada especial |