Learn More
Ansell™ Guantes pesados Yellow Neptune™ serie 70-225
Código de producto. p-8004624 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12636921 10 12 pares
12656921 8 12 pares
12646921 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12636921 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 70225100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una mayor sensibilidad y se ajustan con una mayor resistencia mecánica.
  • Fabricados con fibras cortas de paraamida y aramida Kevlar™ de alta tecnología
  • El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
  • Construcción de una sola pieza para evitar la irritación
  • Las fibras cortas proporcionan una comodidad adicional
  • La técnica de bucle de felpa mejora el aislamiento térmico
  • La pared gruesa ofrece un alto grado de absorción a impactos
  • Ambidiestro
  • Lavables y reutilizables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Neptune™
Certificaciones/conformidad Normas de CATEGORÍA III EN 388: 254X, EN 407, ANSI
Material del manguito Neptune™
Coating Material Uncoated
Color Yellow
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Aramid Fiber
Tipo de producto Guantes de peso alto
Tamaño 10
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Revestimiento Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™
Cantidad 144 par
Resistente a Resistencia a los cortes muy alta